Learn More
Gilac™ Airtight Box with White Lid
Airtight Box with White Lid is ideal as delivery box and click and collect service.
49.95 CHF - 83.30 CHF
Spezifikation
Verschlusstyp Airtight Lid
Farbe Weiß
Material HDPE
Form Rechteckig
Produkttyp Airtight Box
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17958901
Unterlagen ansehen
Gilac™
G602012
0.6 L
49.95 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17918511
Unterlagen ansehen
Gilac™
G602112
1.2 L
83.30 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17958831
Unterlagen ansehen
Gilac™
G602212
2.5 L
74.95 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Airtight container, by pack of 12, perfect as delivery box and click and collect service.
  • Keeps flavours in and odours out.
  • Clear box: contents are visible and recognizable.
  • Flexible, watertight lid.
  • PP clear container. LDPE lid
  • Available in 3 sizes, stackable.
  • Customisation available on request for a minimum of 500 units.
Spezifikation
Spezifikation
Airtight Lid
HDPE
Airtight Box
3 in.
Weiß
Rechteckig
75 mm