Learn More
BTX™ AilePulse™ MAX Sicherheitsständer für Flatpack
Zur Verwendung mit BTX™ AilePulse™ MAX
Marke:  BTX™ 470209
Artikelnummer. 15477380
  • 2675.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Küvettenmodul wird direkt an Generator angeschlossen
  • Fasst eine Küvette
  • Sicherheitsschwenkschild sichert die Küvette im Halter
Spezifikation
Spezifikation
Elektroporation
Sicherheitsständer
AgilePulse MAX Sicherheitsständer für Flatpack
Nur Sicherheitsständer
BNC-Kabel
AC-Sinuswelle, DC-Rechteckwelle
AgilePulse™ MAX, ECM™ 2001+
500 bis 1000 V
Touchscreen
Unsteril
Digitaler Anwender