Learn More
BTX™ AilePulse™ Große Volumenkammer
AgilePulse™ Zubehör
Marke:  BTX™ 470204N
Artikelnummer. 15437390
  • 241.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 6 mm Spalt
  • 2 Anschlüsse mit Armaturen
Spezifikation
Spezifikation
Großes Volumen
AgilePulse™ Generatoren
50 bis 1000 V
Touchscreen
0,24 in.
5 ml
BNC-Kabel
Rechteckwelle
Elektroporation mit großem Volumen
Nur Volumenkammer
AgilePulse Große Volumenkammer, 6 mm-Spalt, 5 ml, 2 Anschlüsse mit Armaturen
5 ml-Volumenkammer, 2 Anschlüsse mit Armaturen
6 mm
Unsteril
Digitaler Anwender