Learn More
BTX™ AilePulse™ In Vivo ID (Intradermal)-System
Für maximale Effizienz bei der DNA- und RNA-Abgabe an Haut-, Muskel- und Tumorgewebe.
Marke: BTX™ 470400N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wird für die Immunisierung von Tieren, die Entwicklung von Impfstoffen und die Gentherapie verwendet und ist eine intramuskuläre, intradermale oder intratumorale Elektroporationslösung, um eine maximale Transfektionseffizienz zu erreichen
- Einfache Anwenderoberfläche
- Vorteile von Pulse Agile
- Gleichmäßige und zuverlässige Elektroporation
- Einfache und schnelle Behandlung
Spezifikation
Impfstoffentwicklung, intradermale Genabgabe, intratumorale Genabgabe | |
BTX-Elektroporation | |
50 bis 1000 V | |
Touchscreen | |
40 cm | |
20 cm | |
50 bis 104 °F | |
10°bis 40 °C | |
25 lb. | |
12,6 in. | |
Unsteril | |
Touchscreen-Display, Fußschalter |
5 kHz bis 1 Hz | |
Elektroporationssystem | |
AgilePulse In-Vivo-ID (Intradermal)-System | |
15,7 in. | |
7,9 in. | |
AilePulse™ ID-Generator, Griff für Parallelnadel-Array (47-0000), Parallelnadel-Array mit 4 Nadeln (47-0040 - 3 Pk.), Parallelnadel-Array mit 6 Nadeln (47-0050 - 3 Pk.) und ID-Software | |
0,200 bis 1000 ms | |
0,050 bis 10 ms | |
11,3 kg | |
32 cm | |
Elektrodenanschlusskabel | |
Rechteckwelle |
Nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen oder klinischen Verfahren.