Learn More
Thermo Scientific™ AGI-6780, 95 %
Marke: Thermo Scientific™ 467821000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
AGI-6780 | |
N-Cyclopropyl-4-(3-Thienyl)-3-[[[[[3-(trifluormethyl)phenyl]amin]carbonyl]-benzolsulfonamid | |
C21 H18 F3 N3 O3 S2 | |
Fest | |
95% |
1432660-47-3 | |
100 mg | |
481,51 | |
Reagenz |