Learn More
RETSCH Komfort-Mahlbecher aus Achat
Verwenden Sie diese Mahlbecher mit Retsch™ Kugelmühlen. Retsch™ Komfort-Mahlbecher aus Achat verfügen über eine O-Typ-Abdichtung für einen sicheren Betrieb.
1830.00 CHF - 6225.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10184822
|
RETSCH
01.462.0220 |
250 ml | N/A | ||||||
10608321
|
RETSCH
01.462.0136 |
125 mL |
1910.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10032682
|
RETSCH
01.462.0225 |
500 ml | N/A | ||||||
10710653
|
RETSCH
01.462.0139 |
50 ml | N/A | ||||||
10044901
|
RETSCH
01.462.0197 |
80 mL | N/A | ||||||
Beschreibung
- In Größen von 12 bis 500 ml erhältlich.
- Optionale Belüftungsabdeckungen
- Druckfeste Sicherheitsverschlussvorrichtungen
Spezifikation
Komfort-Mahlbecher | |
Agate |