Learn More
Melford Agarose UHR
For DNA/RNA fragments 5-500bp.
656.00 CHF - 2760.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose UHR
CAS 9012-36-6
Güte Molecular Biology
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30017991
Unterlagen ansehen
Melford
A20135-500.0
500 g
2760.00 CHF
500 Gramm
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30017990
Unterlagen ansehen
Melford
A20135-100.0
100 g
656.00 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
For DNA/RNA fragments 5-500bp.
For DNA/RNA fragments 5-500bp. Ideal for primer size. DNAse and RNase free at 3% concentration, Agarose Ultra High Resolution (UHR) presents a resolution of DNA fragments similar to gels made with polyacrylamide at concentrations of 8%. Gels with Agarose UHR are easier to prepare and are absolutely free of neurotoxic dangers inherent to polyacrylamide. While Agarose UHR can be dissolved by careful adherence to microwaving procedures, Agarose UHR gels are best prepared by autoclaving.
Spezifikation
Spezifikation
Agarose UHR
9012-36-6
Molecular Biology