Learn More
Agarose (Proteinelektrophorese-Gütegrad), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10112823
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Agarose (Proteinelektrophoresequalität)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
Summenformel C12H18O9
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Farbe Cremefarben
Menge 500 g
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase- and RNase-Free
DNase DNase-frei
Elektroendosmose (EEO) 0.1 max.
Gelierungstemperatur 34° to 45°C
Gelstärke 800g/cm2min.
Formelmasse 306.12
Güte Proteinelektrophorese
Verpackung Poly-Flasche