Learn More
Cytiva Agarose NA-Medien
Hochreine Agarose zur Trennung von Nukleinsäuren, die als Substrate für Enzyme verwendet werden sollen. Cytiva&trade, Agarose-Nukleinsäuremedium mit niedriger Elektroendosmose (EEO) wird für die meisten DNA/RNA-Anwendungen empfohlen.
Marke: Cytiva 17-0554-03
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gelierungstemperatur 34 bis 37 °C
Spezifikation
Agarose NA wurde so vorbereitet, dass sie die optimale Kombination der folgenden Eigenschaften bietet: Zuverlässige Trennung von Nukleinsäuren, geringe Hemmung der Enzymaktivität auf wiedergewonnenen Materialien und hohe Gelstärke. | |
Agarose | |
Agarose mit niedriger Elektroendosmose (EEO) wird für die meisten DNA/RNA-Anwendungen empfohlen. Geeignet für alle analytischen Trennungen sowie die meisten präparativen Methoden. | |
60° bis 90 °C |
Weiß | |
Fest | |
Agarose | |
1 kg |