Learn More
Cytiva Agarose NA-Medien
Hochreine Agarose zur Trennung von Nukleinsäuren, die als Substrate für Enzyme verwendet werden sollen. Cytiva&trade, Agarose-Nukleinsäuremedium mit niedriger Elektroendosmose (EEO) wird für die meisten DNA/RNA-Anwendungen empfohlen.
Marke: Cytiva 17055401
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gelling temp 34 to 37°C
Spezifikation
Weiß | |
Fest | |
Agarose | |
10 g |
Agarose | |
DNA/RNA application | |
60° bis 90 °C |