Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose-Medium EEO
Artikelnummer. 10137080
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9012-36-6
MDL-Nummer MFCD00081294
Specifications
Chemischer Name oder Material Agarose medium EEO
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Schmelzpunkt 86.5°C to 89.5°C (1.5% gel)
Farbe Cremefarben bis Weiß
Menge 25 g
Elektroendosmose (EEO) 0.16 to 0.19
Gelierungstemperatur 34.5° to 37.5°C (1.5% gel)
Gelstärke >1000g/cm2 (1% gel)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Güte Elektrophorese