Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose ME, zur Elektrophorese von Makromolekülen
Beschreibung
Agarose is frequently used in molecular biology for the separation of large molecules, especially DNA, by electrophoresis. Slabs of agarose gels (usually 0.7 - 2%) for electrophoresis are readily prepared by pouring the warm, liquid solution into a mold. A wide range of different agaroses, of varying molecular weights and properties are commercially available for this purpose. Used in high resolution protein electrophoresis, immunoelectrophoresis, electro immunoassays such as rocket assays, counter current electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Agarose wird häufig in der Molekularbiologie zur Trennung großer Moleküle, insbesondere DNA, durch Elektrophorese verwendet. Platten aus Agarose-Gelen (normalerweise 0.7 bis 2 %) für die Elektrophorese werden durch Ausgießen der warmen, flüssigen Lösung in eine Form leicht vorbereitet. Für diesen Zweck ist ein breites Spektrum an verschiedenen Agarosen mit unterschiedlichen Molekulargewichten und Eigenschaften im Handel erhältlich. Wird in hochauflösender Proteinelektrophorese, Immunelektrophorese, Elektroimmunoassays wie Raketenassays und Gegenstromelektrophorese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (10 g/l bei 80 °C).
Hinweise
Gel-Punkt 36 °. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Vor starken Oxidationsmitteln, Luft und Feuchtigkeit schützen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Agarose ME |
Namenshinweis | for electrophoresis of macromolecules |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (10g/L at 80°C). |