Learn More
Melford Agarose ME
For DNA/RNA fragments >1000bp.
302.00 CHF - 754.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Agarose ME |
---|---|
CAS | 9012-36-6 |
Güte | Molecular Biology |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30017979
|
Melford
A20085-100.0 |
100 g |
302.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30017980
|
Melford
A20085-500.0 |
500 g |
754.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
For DNA/RNA fragments >1000bp.
For DNA/RNA fragments >1000bp. Intermediate EEO.Spezifikation
Agarose ME | |
9012-36-6 | |
Molecular Biology |