Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose, niedrige EEO
Artikelnummer. 15467699
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Agarose is useful in separation of nucleic acids electrophoretically, Suitable for isoelectric focusing, protein blotting and antibody separation Agarose gels are also used in immunoelectrophoresis (IEP) and double-diffusion Ouchterlony plates to demonstrate antibody-antigen reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Agarose ist nützlich bei der elektrophoretischen Trennung von Nukleinsäuren. Geeignet für isoelektrische Fokussierung, Proteinblotting und Antikörpertrennung. Agarosegele werden auch in der Immunelektrophorese (IEP) und der Doppeldiffusion eingesetzt. Ouchterlony-Platten zum Nachweis von Antikörper-Antigen-Reaktionen.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Gelstärke: >2400 g/cm² (1.5 % w/v); Geliertemperatur: 35 bis 37 °C; EEO: 0.07-0.1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
MDL-Nummer MFCD00081294
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose
Namenshinweis low EEO
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 87°C to 89°C
Farbe Weiß
Menge 50 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch; feuchtigkeitsempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water