Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose, hohe Schmelztemperatur, mittlere Auflösung
Artikelnummer. 15440177
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Für Standard-DNA-Anwendungen
For standard DNA applications.Agarose, High Melting Temperature, Medium Resolution is used for standard DNA separations. It is involved in the purification of protein by using column-based preparative scale separation as in gel filtration chromatography and ion exchange chromatography
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Für Standard-DNA-Anwendungen. Agarose, hohe Schmelztemperatur, mittlere Auflösung, wird für Standard-DNA-Trennungen verwendet. Durch Verwendung säulenbasierter präparativer Skalentrennung wie bei der Gelfiltrationschromatographie und der Ionenaustauschchromatographie an der Aufreinigung von Proteinen beteiligt
Löslichkeit
In Wasser löslich.
Hinweise
Schmelztemperatur: ca. 88 °C. Feuchtigkeitsempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
MDL-Nummer MFCD00081294
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose
Namenshinweis high melting temperature, medium resolution
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.