Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose, hohe Geliertemperatur, Reagenzien für die Molekularbiologie
Artikelnummer. 15400637
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
High gel strength allows gel formation at low concentrations. Ideal for antibiotic sensitivity assays, RID, double diffusion and other immunological applications
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Die hohe Gelstärke ermöglicht die Gelbildung bei niedrigen Konzentrationen
  • Ideal für Antibiotika-Empfindlichkeitsassays, RID, Doppeldiffusion und andere immunologische Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
MDL-Nummer MFCD00081294
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose
Namenshinweis high gelling temperature, Molecular Biology Reagent
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch; feuchtigkeitsempfindlich