Learn More
Agarose (hohe EEO/Proteinelektrophoresequalität), Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
Immunelektrophorese (IEP). Gekreuzte IEP. Gegenimmunelektrophorese (CIEP). Elektrophorese von Serumproteinen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Agarose |
Namenshinweis | High-EEO |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
CAS | 9012-36-6 |
Farbe | Cremefarben |
Menge | 100 g |
DNase | DNase-frei |
Elektroendosmose (EEO) | 0.23 to 0.26 |
Summenformel | C12H18O9 |
Gelierungstemperatur | 34.5° to 37.5°C |