Learn More
Melford Agarose Gel Loading Dye
6X Concentrated gel loading dye for molecular biology applications.
Marke:  Melford A21500-25.0
Artikelnummer. 30018017
  • 84.05 CHF / 25 Milliliter
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
6X Concentrated gel loading dye for molecular biology applications.
6X Concentrated gel loading dye for molecular biology applications.
Formulation:
Bromophenol Blue: 0.25%
Xylene Cyanol FF: 0.25%
Glycerol: 40% in sterile water
Spezifikation
Spezifikation
25 mL