Learn More
Thermo Scientific Chemicals Farbstoff für die Agarose-Gelbeladung (6x) auf Glycerinbasis, frei von Xylencyanol FF
71.80 CHF - 104.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Agarose gel loading dye |
---|---|
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Namenshinweis | glycerol based, Xylene Cyanol FF free |
Konzentration | 6X |
Löslichkeitsinformationen | Fully misicible in water. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15480157
|
Thermo Scientific Chemicals
J60933.AC |
25 mL |
71.80 CHF
25 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15490157
|
Thermo Scientific Chemicals
J60933.AD |
50 mL |
104.00 CHF
50 Milliliter |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
6X DNA Loading Buffer is a pre-mixed solution used to prepare DNA markers and samples for loading on agarose or polyacrylamide gels. It is a pre-mixed loading buffer containing two different dyes xylene cyanol FF for visual tracking of DNA migration during agarose gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen6X DNA Ladepuffer ist eine vorgemischte Lösung zur Herstellung von DNA-Markern und Proben für die Beladung von Agarose- oder Polyacrylamidgelen. Es handelt sich um einen vorgemischten Ladepuffer, der zwei verschiedene Farbstoffe Xylencyanol FF zur visuellen Verfolgung der DNA-Migration während der Agarosegelelektrophorese enthält.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Ohne Xylencyanol FF. Enthält 0.25 % Bromophenolblau, 30 % Glycerin.
Spezifikation
Agarose gel loading dye | |
glycerol based, Xylene Cyanol FF free | |
Fully misicible in water. |
Flüssigkeit | |
6X |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H319
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS P Statement
P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Wash thoroughly after handling.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Warnhinweis
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Kühl lagern