Learn More
Thermo Scientific Chemicals Farbstoff für die Agarose-Gelbeladung (6x), auf Glycerinbasis
67.05 CHF - 95.75 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose gel loading dye
Physikalische Form Flüssigkeit
Namenshinweis glycerol based
Konzentration 6X
MDL-Nummer MFCD00675058
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15486019
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J63869.AC
25 mL
67.05 CHF
25 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15496019
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J63869.AD
50 mL
95.75 CHF
50 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Agarose gel loading dye (6X), alkaline is used in DNA gel analysis in alkaline condition. It is used in agarose gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Agarose-Gelladefarbstoff (6X), alkalisch, wird bei der DNA-Gelanalyse in alkalischem Zustand verwendet. Er wird in der Agarose-Gelelektrophorese verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
0.25 % Bromophenolblau, 0.25 % Xylolcyanol FF und 40 % Glycerin
Spezifikation
Spezifikation
Agarose gel loading dye
glycerol based
MFCD00675058
Flüssigkeit
6X
Fully miscible in water.
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H319
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS P Statement
P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Wash thoroughly after handling.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Warnhinweis
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Kühl lagern