Learn More
Thermo Scientific Chemicals Farbstoff für die Agarose-Gelbeladung (6x), auf Ficoll-Basis
68.10 CHF - 102.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Agarose gel loading dye |
---|---|
Physikalische Form | Viskose Flüssigkeit |
Namenshinweis | Ficoll based |
Konzentration | 6X |
MDL-Nummer | MFCD00675058 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15475099
|
Thermo Scientific Chemicals
J62800.AB |
10 mL |
68.10 CHF
10 Milliliter |
Verfügbar ab: 31-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15485099
|
Thermo Scientific Chemicals
J62800.AC |
25 mL |
102.00 CHF
25 Milliliter |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Agarose gel loading dye | |
Ficoll based | |
MFCD00675058 |
Viskose Flüssigkeit | |
6X |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Kühl lagern