Learn More
Farbstoff für die Agarose-Gelbeladung, 6x (enthält 15 % Ficoll™ 400/Molekularbiologie), Fisher BioReagents
Marke: Fisher BioReagents BP633-5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Polyflasche; 5 ml
Dieser Tracking-Farbstoff wird DNA- und RNA-Proben vor der Elektrophorese auf Agarose-Gelen hinzugefügt.Spezifikation
0.3 to 0.6 AU at 252nm, 0.5 to 0.8 AU | |
Contains 15% Ficoll™ 400 | |
915-67-3, 26873-85-8 | |
DNase-frei | |
Molekularbiologie |
Agarose Gel-Loading Dye, 6X | |
Flüssigkeit | |
5 mL | |
Poly-Flasche | |
Amaranth (<1.0%), Ficoll™ (15%), Proprietary Component (<1.0%), and Water. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Agarose Gel Loading Dye