Learn More
Melford Agarose 500 mg Tablets
Save time and labor preparing agarose gels for electrophoresis of nucleic acids.
202.00 CHF - 355.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Agarose, Tablets |
---|---|
CAS | 9012-36-6 |
Güte | Molecular Biology |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30017986
|
Melford
A20096-50.0 |
50 g, 100 Tablets |
202.00 CHF
100 Tabletten |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30017985
|
Melford
A20096-100.0 |
100 g, 200 Tablets |
355.00 CHF
200 Tabletten |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Save time and labor preparing agarose gels for electrophoresis of nucleic acids.
Save time and labor preparing agarose gels for electrophoresis of nucleic acids. Just place the required number of tablets into a standard buffer, then mix and heat until completely dissolved.
Tablet Weight Range: 485 to 515 mg
Gel Strength, 1.5%: >1200 g/cm2
Gelling Range: 36°C to 39°C
Melting Temp: 87°C to 89°C
EEO: <0.10
Sulfate: <0.15
DNase, RNase: None Detected
Spezifikation
Agarose, Tablets | |
9012-36-6 | |
Molecular Biology |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.