missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford Agarose 3:1

Molecular Biology Grade.

1250.00 CHF - 5355.00 CHF

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Agarose 3:1
CAS 9012-36-6
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30017974
Unterlagen ansehen
Melford
A20075-500.0
500 g
5355.00 CHF
500 Gramm
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
30017973
Unterlagen ansehen
Melford
A20075-100.0
100 g
1250.00 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Molecular Biology Grade.

Molecular Biology Grade. For DNA/RNA fragments 150-1500bp. Exceptional gel strength. DNase/RNase free.

Gel Strength: ≥1400 g/cm2

Gelling Temperature (4%): 32.5-38°C

Melting Temperature (4%): ≤90°C

Moisture Content: ≤10.0%

Sulfate: ≤0.15%

Spezifikation

Spezifikation

Agarose 3:1
9012-36-6
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt