Learn More
Agar (80 bis 100 Mesh), Fisher BioReagents
149.00 CHF - 269.00 CHF
Spezifikation
Form Fest
Produkttyp Agar
Verpackungsart Poly-Flasche
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10747024
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents
BP2641-100
100 g
149.00 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11865465
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents
BP2641-500
500 g
269.00 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10346693
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher BioReagents
BP2641-1
1 kg
242.00 CHF
1 Kilogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Fest
Agar
Poly-Flasche