Learn More
AG 205
Progesterone receptor membrane component 1 (Pgrmc1) ligand
Marke:  Tocris Bioscience 6242/5
123.94 CHF gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18014312
  • 155.00 CHF / 5 Milligramm
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
AG 205 is a progesterone receptor membrane component 1 (Pgrmc1) ligand. Inhibits cell cycle progression and cell viability in cancer cell lines. Inhibits progesterone induced cytosolic Ca2+ increases in GnRH neurons in vitro.
Spezifikation
Spezifikation
cis-2-[[1-(4-Chlorophenyl)-1H-tetrazol-5-yl]thio]-1-(1,2,3,4,4a,9b-hexahydro-2,8-dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indol-5-yl)-ethanone
>98%
C22H23ClN6OS
442656-02-2
5 mg
Observed MW: 454.98
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers