Learn More
Aflatoxin B1, kristallin, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11966201
Click to view available options
Menge:
1 mg
50 mg
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Aflatoxin B1, kristallin (CAS-Nr. 1162-65-8) gehört zu einer Gruppe von Mykotoxinen, die stark hepatotoxische und karzinogene Wirkungen aufweisen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Informationen
• Aflatoxin B1 (AFB1) gehört zu einer Gruppe von Mykotoxinen, die von Aspergillus flavus und Aspergillus parasiticus produziert werden und karzinogene Wirkung aufweisen.
• AFB1 kann die Transversion von G zu T in der dritten Position von Codon 249 des p53-Tumorsuppressor-Gens auslösen, was zu einer Mutation und Förderung des karzinogenen Prozesses führt.
Anwendungen
• Aflatoxin B1 zeigt teratogene Wirkung
• Ist ein CYP1A2-, CYP2A6-, CYP2D6- und CYP3A-Substrat und kann zur Untersuchung der CYP-Familie in Vitro- und In-vivo-Untersuchungen verwendet werden.
•Kann Immunsuppression in Tiermodellen verursachen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1162-65-8
Summenformel C17H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 312.28
MDL-Nummer MFCD00869647
InChI-Schlüssel OQIQSTLJSLGHID-UHFFFAOYNA-N
Synonym aflatoxin b1, ccris 12, unii-9n2n2y55mh, afb1, 2,3,6aalpha,9aalpha-tetrahydro-4-methoxycyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 1h,11h-cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione,2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy-, 6ar,9as, cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy, cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy-, 6ar,9as, aflatoxin-b1, aflatoxin b
PubChem CID 186907
ChEBI CHEBI:2504
IUPAC-Name 11-Methoxy-6,8,19-trioxapentacyclo[10.7.0.0²,⁹.0³,⁷.0¹³,¹⁷]nonadeca-1,4,9,11,13(17)-pentaen-16,18-dion
SMILES COC1=C2C3=C(C(=O)CC3)C(=O)OC2=C2C3C=COC3OC2=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Aflatoxin B1
Menge 50 mg
Merck Index 15, 171
Formelmasse 312.27