Learn More
AffiniPure Goat anti-Swine, HRP, Polyclonal, Proteintech
Goat Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech SA00001-5-200UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
AffiniPure Polyclonal antibody specifically detects AffiniPure in Swine samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation
AffiniPure | |
Polyclonal | |
HRP | |
200 μL | |
Swine | |
IgG |
ELISA, Western Blot | |
0.2 mg/mL | |
Goat | |
Secondary | |