Learn More
AffiniPure Goat anti-Rabbit, HRP, Polyclonal, Proteintech
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech SA00001-2-200UL
Artikelnummer. 17274896
  • 47.79 CHF / 200 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
AffiniPure Polyclonal antibody specifically detects AffiniPure in Human, Mouse samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
AffiniPure
Polyclonal
HRP
200 μL
Human, Mouse
IgG
ELISA, Western Blot
0.2 mg/mL
Goat
Secondary