Learn More
AffiniPure Goat anti-Rabbit, AP, Polyclonal, Proteintech
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech SA00002-2-200UL
Artikelnummer. 17224906
  • 47.79 CHF / 200 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
AffiniPure Polyclonal antibody specifically detects AffiniPure in Rabbit samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
AffiniPure
Polyclonal
Alkaline Phosphatase (AP)
200 μL
Rabbit
IgG
ELISA, Western Blot
0.2 mg/mL
Goat
Secondary