Learn More
AffiniPure Goat anti-Mouse, FITC, Polyclonal, Proteintech
Goat Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech SA00003-1-200UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
AffiniPure Polyclonal antibody specifically detects AffiniPure in Mouse samples. It is validated for Immunofluorescence, Flow Cytometry.
Spezifikation
AffiniPure | |
Polyclonal | |
FITC | |
200 μL | |
Mouse | |
IgG |
Immunofluorescence, Flow Cytometry | |
0.6 mg/mL | |
Goat | |
Secondary | |