Learn More
Eppendorf™ Aerosoldichter Rotor FA-24 x 2-PTFE
Eppendorf™ Aerosoldichter Rotor FA-24x2-PTFE eignet sich für Anwendungen in der Molekular- und Zellbiologie sowie der Proteinbiochemie.
Marke:  Eppendorf™ 5495503005
1026.00 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21681" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15841545
  • 1099.38 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Rotor für die Zentrifuge Eppendorf 5425
  • Max. Kapazität: 24 x 1.5/2.0 ml-Röhrchen
  • Aerosoldicht mit Eppendorf QuickLock™ Deckel
  • Max. Drehzahl: 21,300 x g (15,060 U/min)
  • PTFE-Beschichtung für höhere chemische Beständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PTFE Coated
Festwinkelrotor
Eppendorf 5425
24
Aluminium
24 x 1,5/2 ml
Aerosol-tight QuickLock rotor lid
Aerosoldicht