Learn More
Motic™ AE31E Trinokularmikroskop
Verwenden Sie dieses Mikroskop für die routinemäßige Untersuchung lebender Zellen. Mit seiner einfachen und flexiblen Einrichtung ist es optimal für Universitäten, klinische Routineverfahren und Laborumgebungen geeignet. Motic™ AE31E Trinokularmikroskope bieten Forschungsfunktionen, wie Fluoreszenz und eine extern montierte und zentrierbare Köhlersche 30 W/6 V-Halogenbeleuchtung.
Marke: Motic™ 1100100200576
2937.03 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weitfeldokulare mit großem Augenabstand WFPLX10x/22 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden Okularen, mit Augenmuscheln aus Gummi
- Zentrierteleskop
- Seitlicher Fünffach-Objektivwechselrevolver
- CCIS planachromatisches Objektiv PL4x
- CCIS planachromatisches Phasenobjektiv PL PH10x, LWD PL PH20x, LWD PL PH40x
- Tischplatte mit Glas- und Metalleinsätzen
- ELWD N.A. 0.30 Kondensor
- Phasenschieber, zentrierbar PH1, Hellfeld, PH3
- Quarz-Halogen 6 V/30 W mit Koehler-Beleuchtung sowie externem Lampengehäuse und Helligkeitsregler