Learn More
Gardner Denver Welch™ Advanced Vakuumofen-Kit für Drehschieberpumpen DN 16/DN 25
Für zusätzlichen Schutz beim Anschluss einer Diaphragmapumpe an einen Vakuumofen mit entweder DN 16 KF- oder DN 25 KF-Flansch Verhindert das Eindringen von Staub in die Pumpe, besonders empfohlen für Trocknungsprozesse mit Staubaufkommen.
Marke:  Gardner Denver Welch™ 404006
Artikelnummer. 13564920
  • 409.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Vakuumofen-Erweiterungskit enthält:
  • 2.5-m-Vakuumschlauch aus rotem Gummi, 8 mm Innendurchmesser, 5 mm Wandstärke
  • KF 16-Flanschadapter
  • KF 25-Flanschadapter
  • Schlauchtülle für G1/4-Gewinde
  • In Reihe geschalteter Partikelfilter
  • Ersatz-Filterelement
  • Klammern und Zentrierringe
Spezifikation
Spezifikation
DN16/DN25 Drehschieberpumpen
Advanced Vakuumofen-Kit