Learn More
OHAUS™ Verstellbare Plattform
Verstellbare OHAUS™ Edelstahl-Plattform für Langlebigkeit.
Marke:  OHAUS™ 30400068
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15702489
  • 646.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Eine Vielzahl von Plattformoptionen ist verfügbar, um unregelmäßige Proben oder herkömmliche Kolbenklammern und Röhrchengestelle aufzunehmen
  • Plattformen können den nutzbaren Platz für Proben erhöhen
  • Können in einigen Fällen gestapelt werden, um den Durchsatz zu erhöhen und die Probenkapazität zu verdoppeln
  • Inklusive Hardware für die Montage an Schüttlern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verstellbare Plattform
18,00 in.
45,70 x 45,70 cm
18,00 in.
18,00 in.
4 Leisten
Edelstahl
45,70 cm
460 mm
45,70 cm
45,70 cm