Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-Triphosphat-Dinatriumsalsalzhydrat, reinst, 98 %
Artikelnummer. 15410137
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Adenosine 5'-Triphosphate, is used as a p2 purinergicagonist. It is also used as a nucleotide, the 5'-triphosphate of deoxyadenosine activated precursor in DNA synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Adenosin-5′-Triphosphat wird als purignerger p2-Agonist verwendet. Wird auch als Nukleotid, dem 5′-Triphosphat des Desoxyadenosin-aktiviertes Vorläufers in der DNA-Synthese, verwendet.
Löslichkeit
Löslich bei 5 % (w/v) in Wasser
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur -20 °C. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter normalen Bedingungen. Lichtempfindlich, hygroskopisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34369-07-8
Summenformel C10H14N5Na2O13P3
Molekulargewicht (g/mol) 551.15
MDL-Nummer MFCD00150755
InChI-Schlüssel TTWYZDPBDWHJOR-WCYUCLFNNA-L
Synonym atp disodium salt hydrate, atp disodium salt, atp disodium hydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, atp disodium salt trihydrate, 56-65-5 non-sodium, 987-65-5 anhydrous, 5 inverted exclamation marka-atp-na2, adenosine 5'-triphosphate disodium sal
PubChem CID 131664345
IUPAC-Name Dinatrium; [[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]-phosphat; Hydrat
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate
Farbe Weiß
Hinweise zur Reinheitsqualität Ultrapure
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Merck Index 14,155
Löslichkeitsinformationen Soluble at 5% (w/v) in water
Formelmasse 605.19 (551.15 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver