Learn More
Adenosin-5'-Diphosphat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11480232
Click to view available options
Menge:
0.1 g
Chemische Identifikatoren
CAS 58-64-0
Summenformel C10H15N5O10P2
Molekulargewicht (g/mol) 427.203
MDL-Nummer MFCD00066473
InChI-Schlüssel XTWYTFMLZFPYCI-KQYNXXCUSA-N
Synonym Adenosin-5'-Diphosphat, Adenosindiphosphat, Adenosin-Pyrophosphat, Adenosin-5'-Trihydrogendiphosphat, Adenosin-Diphosphat, Adenosin-5'-Pyrophosphat, ADP-Nukleotid, 5'-Adenylphosphorsäure, adp nucleotide, 5'-adenylphosphoric acid
PubChem CID 6022
ChEBI CHEBI:16761
IUPAC-Name [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylphosphonohydrogenphosphat
SMILES C1=NC2=C(C(=N1)N)N=CN2C3C(C(C(O3)COP(=O)(O)OP(=O)(O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenosin-5'-Diphosphat, freie Säure
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich > 96 %
Menge 0.1 g
Formelmasse 427.2
Physikalische Form Fest