Learn More
Adenosin-5-Diphosphat-Dinatriumsalz aus Hefe, MP Biomedicals™
Click to view available options
Menge:
1 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Adenosin-5'-Diphosphat-Dinatriumsalz |
Namenshinweis | aus Hefe |
CAS | 16178-48-6 |
Farbe | Weiß |
Prozentgehaltsbereich | 95+ % |
Summenformel | C10H13N5Na2O10P2 |
MDL-Nummer | MFCD00150927 |
Menge | 1 g |
Synonym | Adenosin 5'-Diphosphat-Dinatriumsalz, Adenosin-5'-diphosphat-Dinatriumsalz, Natrium-2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl-methyl-hydrogendiphosphat, Adenosin 5'-Diphosphat Dinatriumsalsalzhydrat, Adenosin,5'-Diphosphorsäure, Dinatriumsalz, Adenosin 5'-trihydrogendiphosphat, Dinatriumsalz, Trinosin-s-hydrat, Dinatriumwasserstoff 2r,3s,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-3,4-Dihydroxyoxolan-2-yl Methyl Phosphonato Oxyphosphonate, Adenosin5'-trihydrogendiphosphat, Natriumsalz1:2, Dinatrium-ADP-Hydrat |
InChI-Schlüssel | ORKSTPSQHZNDSC-WCYUCLFNNA-L |