Learn More
Thermo Scientific™ Additional Activated Carbon Filter
Additional exhaust carbon filters can be fitted on top of the BSC, but should only be used for traces of solvents being used as an adjunct to microbiological study.
Marke: Thermo Scientific™ 50073773
1870.68 CHF gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 12.32100kg
Beschreibung
Additional exhaust carbon filters can be fitted on top of the BSC, but should only be used for traces of solvents being used as an adjunct to microbiological study.
- Zusätzlicher Aktivkohlefilter
- (inkl. aller zum Einbau benötigten Teile).
- Zusätzliche Kohlenstoff-Abluftfilter können auf der biologischen Sicherheitswerkbank angebracht werden, sollten aber nur für Spuren von Lösungsmitteln verwendet werden, die als Zusatzstoffe für die mikrobiologische Forschung dienen.
Spezifikation
EN 12469 | |
Filter | |
Anschlüsse |
Aktivkohle | |
50073773 | |
Nachrüstung auf 1,2/1,5 m hohe Schränke |