Learn More
Thermo Scientific™ Adapter für TX-1000 Ausschwingrotor
Ein Sortiment an Adaptern für herausragende Flexibilität
Marke: Thermo Scientific™ 75004252
1370.07 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ein Sortiment an Adaptern für herausragende Flexibilität
Spezifikation
Rotoradapter | |
48 x 50 ml | |
120 mm |
50 ml, Nalgene Oak Ridge Röhrchen | |
29,5 mm | |
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge™ 50 ml-Röhrchen |