Learn More
Thermo Scientific™ Adapter für TX-1000 Ausschwingrotor
Ein Sortiment an Adaptern für herausragende Flexibilität
Marke: Thermo Scientific™ 75007304
464.93 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ein Sortiment an Adaptern für herausragende Flexibilität
Spezifikation
Rotoradapter | |
4 x 750 ml | |
133 mm |
750 ml-Bioflasche | |
98 mm | |
750 ml-Polypropylen-Weithals-Bio-Flasche und ein beliebiger TX-750 Rundadapter |