Learn More
Thermo Scientific™ Adapter für HIGHConic III-Rotor
Verschiedene Adapter für den HIGHConic III-Rotor
Marke: Thermo Scientific™ 75005807
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bringen Sie konische Röhrchen in den 50 ml-Bechern unter, um sie mit dem Thermo Scientific HIGHConic III Festwinkelrotor einzusetzen.
- Adapter zum Betrieb verschiedener Röhrchen im HIGHConic III Rotor
Spezifikation
Rotoradapter | |
Polypropylen | |
11 mm | |
HIGHConic III Rotor (75005709) | |
2 | |
2 |
Mikroröhrchen | |
1,5/2,0 ml | |
40 mm | |
Adapter für 1,5/2,0 ml-Mikroröhrchen, die im HIGHConic III Rotor verwendet werden | |
1,5/2 ml |