Learn More
Eppendorf™ Adapter für Eppendorf™ Rotor A-4-81
Mit diesem Rotoradapter können Eppendorf Zentrifugen noch flexibler eingesetzt werden
230.92 CHF
Spezifikation
Typ | Adapter |
---|---|
Röhrchentyp | Flach |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotor A-4-81 Eppendorf |
Bohrungsgröße (metrisch) | 11 mm |
Anzahl Plätze | 80 |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11883422
|
Eppendorf™
5810745004 |
1,5 bis 2 ml |
230.92 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11893422
|
Eppendorf™
5810746000 |
2,6 bis 5 ml |
230.92 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Adapter
- Für Eppendorf™ Rotor A-4-81
Spezifikation
Adapter | |
Rotor A-4-81 Eppendorf | |
80 |
Flach | |
11 mm | |
2 pro Packung |