Learn More
Eppendorf™ Adapter für 400 ml-Rechteckbecher
Diese Adapter erweitern die Flexibilität des A-4-81 Rotors für die Eppendorf Zentrifuge 5810/5810 R
240.00 CHF - 242.97 CHF
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11830242
|
Eppendorf™
5810722004 |
15 ml |
242.97 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11833981
|
Eppendorf™
5825722000 |
180 bis 250 ml |
241.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11803432
|
Eppendorf™
5810748003 |
3 bis 15 ml |
240.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10137533
|
Eppendorf™
5810747007 |
2,6 – 7 ml |
240.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Rotoradapter
- Für Rechteckbecher
- Erhältlich in einer Vielzahl von Größen für verschiedene Anwendungen
Spezifikation
Adapter | |
2 pro Packung |