Learn More
asecos™ Adapter für UFA
Adapter zur Verwendung mit Umluftfiltersystem UFA
Marke: asecos™ 15784
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Modellreihen vor Typ VBF.197 und Schränke von Drittanbietern (mit 75-mm-DB-Anschluss)
- Höhe: 160 mm
Spezifikation
Adapter für Umluftfiltersystem | |
Lackierung | |
Stahl |
Für ältere Modelle als Typ VBF.197 und andere Marken (mit Belüftungsanschluss DN 75 mm) | |
2,50 kg | |
Adapter |