Learn More
asecos™ Adapter für UFA
Adapter zur Verwendung mit Umluftfiltersystem UFA, Höhe: 90 mm
Marke: asecos™ 30391
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lackiertes Stahlblech
- Für Modelle: XL90, VBF.(T)197
- Für Hochschränke mit Breiten von 1555 cm
- Zur Verwendung mit Umluftfiltersystem UFA, Höhe: 90 mm
Spezifikation
Adapter zur Verwendung mit Umluftfiltersystem UFA, Höhe: 90 mm | |
Lackierung | |
Stahl |
Für Hochschränke mit Breiten von 1555 mm, Modelle XL90 und VBF.(T)197 | |
1,50 kg | |
Adapter |