Learn More
Eppendorf™ Adapter S-4x Universalrotor
Erleichtert die Verwendung bestimmter Größen, Formen und Anzahlen von Gefäßen in Rotorbechern für den S-4xUniversal Rotor.
Marke: Eppendorf™ 5910753004
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für S-4xUniversal Rotorbecher
- Für ausgewählte Röhrchen, Flaschen oder Platten
Spezifikation
PCR | |
88 mm | |
5 |
5x MTP-/DWP-/PCR-Platten | |
S-4xUniversalrotor | |
2 |