Learn More
Eppendorf™ Adapter S-4x Universalrotor
Erleichtert die Verwendung bestimmter Größen, Formen und Anzahlen von Gefäßen in Rotorbechern für den S-4xUniversal Rotor.
Marke: Eppendorf™ 5910762003
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für S-4xUniversal Rotorbecher
- Für ausgewählte Röhrchen, Flaschen oder Platten
Spezifikation
Rundboden | |
17,5 mm | |
S-4xUniversalrotor | |
2 |
21x 9,0 ml-Röhrchen mit Rundboden | |
120 mm | |
21 |