Learn More
Eppendorf™ Adapter für Rotor S-4-104
Erleichtert die Verwendung von Rundbodenrohr-Arrays in Rotorbechern für den S-4-104 Rotor.
Marke: Eppendorf™ 5825748000
364.80 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21681" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für S-4-104 Rotorbecher
- Für 14 x 14 ml-Rundboden-Röhrchen, Größe 17.5 x 100 mm
Spezifikation
Rundboden | |
17,5 mm | |
S-4-104 Rotor und Becher | |
14 |
14 x 14 ml-Röhrchen | |
100 mm | |
14 | |
2/Packung |