Learn More
RETSCH Adapter and covers for test sieves 200 mm x 50 mm and 200 mm x 25 mm
Marke:  RETSCH 02.025.0070
546.25 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11934412
  • 590.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Typ: Adapter und Deckel für Analysensiebe 200mm ø/50mm und 200mm ø/25mm
Spezifikation
Spezifikation
Adapter und Deckel
2,2 kg
Analysensiebe